Läs mer
Fisherbrand™ Mässing (rostfritt stål) Kalibreringsviktssats, klass M1
Produktkod. 15525139 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
1g till 5kg
Produktkod.
15525139 1g till 5kg
1 options
Produktkod. 15525139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11865.00 SEK
    9085.00 SEK / Paket med 1
    Save 2780.00 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Fisherbrand™ Klass M1 rostfria kalibreringsvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2 vikter.
  • Klass M1 kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering M1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 1 g till 5 kg
Massa 1 g till 5 kg