Läs mer
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Produktkod. 12940820
Encompass
Change view
Gaser uppmätt:
Bränsle Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gaser uppmätt Förpackningsstorlek
12940820 Bränsle Gas Varje
1 options
Produktkod. 12940820 Leverantör Gas Arc™ Leverantörsnummer 3960003296
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Cylinder pressure up to 300bar
  • Laboratory use, high purity
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Plated brass construction to meet laboratory requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Outlet connection: 1/4 inch NPT female
  • 316L stainless steel diaphragm
  • 316L stainless steel cased nickel plated cylinder contents and outlet pressure gauges (vacuum facility on outlet pressure gauge)
Specifikationer
Anslutningstyp Two gauge multi stage
Leveranstryck 300 bar
Diafragmamaterial Stainless Steel
Typ Gas Regulator
Filtermaterial Stainless Steel
Flödeskapacitet Tamper proof high flow
För användning med (applikation) This essential for specialty gas control applications throughout laboratory, research and development, analytical facilities and many industries.
För användning med (utrustning) Cylinder
Gaser uppmätt Bränsle Gas
Spårvidd Two
Manometertryck (metriskt) 300 bar
Material Brass, Stainless Steel
Antal etapper Multi
Drifttemperaturområde (metriskt) -20°C to +60°C
Porttyp NPT Female
Tryckområde (inlopp) 20 bar
Tryckområde (utlopp) 0 to 10 bar
Avlastningsventil Tamper proof high flow safety
Diameter (metrisk) membran 316 L
Diameter (metrisk) mätare 316 L