Läs mer
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Produktkod. 12950800
Encompass
Change view
Flödeshastighet:
Hög
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
12950800 Hög Varje
1 options
Produktkod. 12950800 Leverantör Gas Arc™ Leverantörsnummer 3960001025
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Cylinder pressure up to 300bar
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Specifikationer
Anslutningstyp Two gauge multi stage
Leveranstryck 60 bar
Diafragmamaterial Stainless Steel
Typ Gas Regulator
Filtermaterial Stainless Steel
Flödeshastighet Hög
För användning med (applikation) These include 24 hour life support systems, food and drink processing, high tech manufacturing controls and numerous other industrial applications.
För användning med (utrustning) cylinder
Gaser uppmätt Carbon Dioxide
Spårvidd Two
Material Brass, Stainless Steel
Antal etapper Multi
Tryckområde (inlopp) 60 bar
Tryckområde (utlopp) 0 to 10 bar
Avlastningsventil Tamper proof high flow safety
Diameter (metrisk) membran 316 L
Diameter (metrisk) mätare 316 L