Läs mer
Fisherbrand™ Provrörshållare i mässing
Produktkod. 13068423 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Mässing
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13068423 Mässing Paket med 5
1 options
Produktkod. 13068423
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accepterar rör upp till 45 mm i diameter.
  • Med trähandtag
  • Total längd 225 mm
  • Utmärkt för allmänt laboratoriebruk
Specifikationer
Produkttyp Provrörshållare
För användning med (applikation) För 45 mm dia. Rör
Inkluderar med trähandtag
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 225 mm
Material Mässing