Läs mer
Brannan™ Mässingsspår främre termometerfodral
Produktkod. 13089172
Change view
Längd (metrisk):
155 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13089172 155 mm Varje
13099172 305 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13089172 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 47/732/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.70 SEK
    58.31 SEK / Paket med 1
    Save 12.39 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Brannan™ Termometerfodral i mässingsöppning skyddar en standard laboratorietermometer med en diameter på 6,5 mm från brott och inkluderar en slitsfront för enkel avläsning, en upphängningsring i toppen och hål i glödlampans ände för att säkerställa snabb respons på temperaturen.
  • Solid mässingskonstruktion
  • Designad med främre spår för temperaturavläsning
  • Inkluderar en upphängningsring för upphängning
  • Har hål i glödlampans ände för att säkerställa snabb temperaturrespons
Specifikationer
Längd (metrisk) 155 mm
Material Mässing
Produkttyp Termometerväska