missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brassilexin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brassilexin |
| CAS | 119752-76-0 |
| Molekylformel | C9 H6 N2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 8H-Isothiazolo[5,4-b]indole, Brassilexine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2S/c1-2-4-8-6(3-1)7-5-10-12-9(7)11-8/h1-5,11H |
| LEDER | c1ccc2c(c1)[nH]c3sncc23 |
| IUPAC-namn | 4H-[1,2]thiazolo[5,4-b]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.22 |
| Formel vikt | 174.0252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?