Läs mer
Brassinolide, MedChemExpress
Beskrivning
Brassinolide is a predominant plant growth modulator that regulate plant cell elongation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brassinolide |
| CAS | 72962-43-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H48O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Brassin lactone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (29.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](O)C[C@@](C(OC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@]2(CC[C@]4([H])[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C(C)C)C)[H])=O)([H])[C@]3(C)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.68 |
| Visa mer |