Läs mer
Tocris Bioscience™ BRD 0539
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18776956
Kvantitet:
2 mg
10 mg
Produktkod. 18776956
Brand: Tocris Bioscience™ 7153/2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cell permeable and reversible Cas9 inhibitor
BRD 0539 is a cell-permeable and reversible SpCas9 (Streptococcus pyogenes Cas9) inhibitor. BRD 0539 shows dose-dependent SpCas9 inhibition in an in vitro DNA cleavage assay (apparent IC50 = 22 μM) and in an eGFP disruption assay (apparent EC50 = 11 μM). Allows dose and temporal control of SpCas9-based systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3 aR,4 R,9 bR)-8-(2-Fluorophenyl)-2,3,3 A,4,5,9 b-hexahydro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1 H-pyrrolo[3,2-c]quinoline-4-methanol
CAS 1403838-79-8
Kvantitet 2 mg
Mål CRISPR Reagents
Molekylformel C25H25FN2O3S
Renhet 0.98