Läs mer
BRD 4354, MedChemExpress
Beskrivning
BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRD 4354 |
| CAS | 315698-07-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23ClN4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (32.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=CN=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.89 |
| Formel vikt | 382.89 |
| Visa mer |