Läs mer
BRD 7389, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Ribosomal S6 kinase (RSK) inhibitor (IC50 values are 1.2, 1.5 and 2.4 μM for RSK3, RSK1 and RSK2 respectively). Upregulates insulin expression in terminally differentiated pancreatic α-cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRD 7389 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 366.41 |
| Procent renhet | >97% |