Läs mer
BRD4 degrader AT1, MedChemExpress
Beskrivning
BRD4 degrader AT1 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD4 as a highly selective Brd4 degrader, with a Kd of 44 nM for Brd4BD2 in cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRD4 degrader AT1 |
| CAS | 2098836-45-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C48H58ClN9O5S3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (102.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(C)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(NCCCCCCSC(C)(C)[C@H](NC(C)=O)C(N4[C@@H](C[C@@H](O)C4)C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N27 |
| Molekylvikt (g/mol) | 972.68 |
| Formel vikt | 972.68 |
| Visa mer |