Läs mer
BRD7-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
BRD7-IN-1, a modified derivative of BI7273 (BRD7/9 inhibitor), binds to a VHL ligand via a linker to form a PROTAC VZ185 (VZ185 against BRD7/9 with DC50s of 4.5 and 1.8 nM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRD7-IN-1 |
| CAS | 2448414-48-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28Cl2N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (213.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (64.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1C=C(C2=CC(OC)=C(CN3CCNCC3)C(OC)=C2)C(C=CN=C4)=C4C1=O.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.39 |
| Formel vikt | 467.39 |
| Visa mer |