Läs mer
BRD7116, MedChemExpress
Beskrivning
BRD7116 competitively binds to bacterial DNA gyrase, exhibits an EC50 of 200 nM for LSCe cells, with cell-non-autonomous anti-leukemia activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRD7116 |
| CAS | 329059-55-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H36N2O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 48 mg/mL (96.65 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(NC(C2C(C)(C)C2(C)C)=O)C=C1)(C3=CC=C(NC(C4C(C)(C)C4(C)C)=O)C=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.66 |
| Formel vikt | 496.66 |
| Visa mer |