Läs mer
BRD73954, MedChemExpress
Beskrivning
BRD73954 ia a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 of 36 nM and 120 nM for HDAC6 and HDAC8, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRD73954 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1440209-96-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16N2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (87.93 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=C1)NO |
| Visa mer |