Läs mer
BRD9539, MedChemExpress
Beskrivning
BRD9539 is a histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 6.3 μM. BRD9539 also inhibits PRC2 activity and is inactive against SUV39H1, NSD2 and DNMT1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BRD9539 |
| CAS | 1374601-41-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H21N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (41.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2C(N=C(NC(C3=CC=CC=C3)=O)N2CCCC4=CC=CC=C4)=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.44 |
| Formel vikt | 399.44 |
| Visa mer |