Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ BrdU färgningssats för flödescytometri APC
Beskrivning
Innehåller
- BrdU
- DNas I
- Anti-BrdU APC-antikropp (klon BU20A)
- BrdU färgningsbuffertkoncentrat (4X)
- Fixerings-/permeabiliseringsspädningsmedel
- Cykelceller inkuberas med 5-bromo-2′ -deoxiuridin (BrdU), en syntetisk analog av tymidin som införlivas i nysyntetiserat genomiskt DNA under mitosens S-fas
- Efter DNA-denaturering färgas cellerna för BrdU-inkorporering tillsammans med andra cellytor och/eller intracellulära mål av intresse
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BrdU färgning |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Färgningssats |
| Formatera | Kit |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 100 tester |