Läs mer
Gilac™ Brödkorg
Produktkod. 17948901
Change view
Volym (metrisk):
8 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17948901 8 l
1 options
Produktkod. 17948901 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G600421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.95 SEK
    131.53 SEK / Paket med 1
    Save 56.42 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Brödkorg har enastående hållbarhet även under den intensiva cykeln.
  • Brödkorg i plast.
  • Enastående hållbarhet även under den intensiva cykeln.
  • Idealisk för institutionella cateringbehov.
  • Stapling och därför platsbesparande vid förvaring.
Specifikationer
Produkttyp Brödkorg
Material Polyeten
Färg Vitt
Volym (metrisk) 8 l