Läs mer
Gilac™ Brödbehållare
Produktkod. 17968641
Change view
Volym (metrisk):
150 l
180 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17968641 150 l
17918861 180 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17968641 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G180523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1858.50 SEK
    1306.56 SEK / Paket med 1
    Save 551.94 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brödbehållare staplas när den är tom; perforerad för ökad produktkonservering, kvalitet och färskhet.
  • Brödbehållare, stapling när den är tom.
  • Perforerad för ökad produktkonserveringskvalitet och fräschör.
  • 150 L: rymmer 55/60 250 g baguetter eller 40/45 400 g bröd.
  • Kompatibel med GILAC 4 och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Produkttyp Brödbehållare
Material Polyeten
Färg Beige
Volym (engelska) 39,6 gal.
Volym (metrisk) 150 l