Beskrivning
- Monteringsskenorna är självhäftande och är permanent installerade på en elektrisk panel - rengör bara panelytan och fäst den - ingen borrning krävs.
- Färgkodade blockeringsstaplar kan användas för att indikera om brytaren är låst (röd) eller på (grön).
- Varje kit innehåller: 2 gula monteringsskenor, 1 röd blockeringsstång, 1 grön blockeringsstång och 3 spritservetter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Breaker Lockout Kit |
| Alternativt artikelnummer | EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT |
| Färg | Blå/grön/röd/gul |
| Material | Glasfylld Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Djup (engelska) | 0,7 tum |
| Djup (metriskt) | 17.78 mm |
| Beskrivning | 480 till 600 V Breaker Lockout Kit |
| Mått (D x B x H) | 17.78 x 101.60 x 20.32 mm |
| Mått (L x B) | 101.60 x 20.32 mm |
| Visa mer |