Läs mer
Novus Biologicals™ Breast Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Produktkod. 18158278 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
2 Vials
Produktkod. 18158278
Brand: Novus Biologicals™ NBP247120
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human breast tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Breast Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Breast
Kvantitet 2 Vials
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.