Läs mer
3M™ Andningsrör
Produktkod. 10063344 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Andningsslang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10063344 Andningsslang Varje
1 options
Produktkod. 10063344 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 SEK
    698.46 SEK / Paket med 1
    Save 621.54 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Material Polyuretan
Produkttyp Andningsslang
För användning med (applikation) Ansluter luftkällan till headtopen