missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brefeldin A,> 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11468292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468292 5 mg 5mg
11478292 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468292 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219480205

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 20350-15-6
Molekylformel C16H24O4
Molekylvikt (g/mol) 280.36
MDL-nummer MFCD00083258,MFCD12913297
InChI-nyckel KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonym Ascotoxin, Cyanein
PubChem CID 133640201
IUPAC-namn (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxi-6-metyl-lH,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyklopenta[f]oxacyklotridekan-4-on
LEDER C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brefeldin A
Typ Brefeldin A
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 280.37
Procent renhet >98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.