missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brefeldin A, 99,4 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11404332 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404332 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11404332 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215902725

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brefeldin A
Namnnotering For TLC analysis
CAS 20350-15-6
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.994
Molekylformel C16H24O4
MDL-nummer MFCD00083258,MFCD12913297
Kvantitet 25 mg
Synonym brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
InChI-nyckel KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
LEDER C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
IUPAC-namn (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxi-6-metyl-lH,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyklopenta[f]oxacyklotridekan-4-on
Molekylvikt (g/mol) 280.36
PubChem CID 133640201
Formel vikt 280.37
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.