Läs mer
Brefeldin A, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484739
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484739 50 mg -
15464739 10 mg 10mg
15474739 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62340.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
Brefeldin A-medierad apoptos har observerats i humana tumörceller. Det är ett antibiotikum som används i cellodling och för att hämma proteinutsöndring i däggdjursceller och andra eukaryota celler genom att störa funktionen hos Golgi-apparaten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Brefeldin En medierad apoptos har observerats i
humana tumörceller. Det är ett antibiotikum som används i cellodling och för att hämma proteinutsöndring i däggdjursceller och andra eukaryota celler genom att störa funktionen hos Golgi-apparaten.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, diklormetan och etanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20350-15-6
Molekylformel C16H24O4
Molekylvikt (g/mol) 280.36
MDL-nummer MFCD00083258,MFCD12913297
InChI-nyckel KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonym brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
PubChem CID 133640201
LEDER C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brefeldin A
Smältpunkt 201°C to 205°C
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 25191
Merck Index 14,1369
Löslighetsinformation Soluble in dimethylsulfoxide,dichloromethane and ethanol. Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxi-6-metyl-lH,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyklopenta[f]oxacyklotridekan-4-on
Formel vikt 280.36
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.