Specifikationer
| CAS | 20350-15-6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C16H24O4 |
| MDL-nummer | MFCD00083258,MFCD12913297 |
| InChI-nyckel | KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N |
| LEDER | C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxi-6-metyl-lH,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyklopenta[f]oxacyklotridekan-4-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.36 |
| PubChem CID | 133640201 |