Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Brefeldin A, naturlig
Produktkod. 10657631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657631 25 mg Glasflaska 25mg
10350834 5 mg Glasflaska 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657631 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 297140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 20350-15-6
Molekylformel C16H24O4
Molekylvikt (g/mol) 280.36
MDL-nummer MFCD00083258,MFCD12913297
InChI-nyckel KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonym brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
PubChem CID 133640201
IUPAC-namn (1S,7S,10E,12R,13R,15S)-12,15-dihydroxi-7-metyl-8-oxabicyklo[11.3.0]hexadeka-2,10-dien-9-on
LEDER C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Brefeldin A
Smältpunkt 201.0°C to 205.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 mg
Merck Index 15, 1374
Specifik rotation + 93.00
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: 10 mg/mL methanol
Formel vikt 280.35
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.