Läs mer
MedChemExpress Bremelanotide Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.18% |
| CAS | 1607799-13-2 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvikt (g/mol) | 1085.22 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 36 mg/mL (33.17 mM) |
| Synonym | PT-141 Acetate |