Läs mer
Brensocatib, MedChemExpress
Beskrivning
Brensocatib (AZD7986) is an oral dipeptidyl peptidase 1 (DPP1) inhibitor with pIC50s of 6.85, 7.6, 7.7, 7.8, and 7.8 in human, mouse, rat, dog and rabbit, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brensocatib |
| CAS | 1802148-05-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24N4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AZD7986 INS 1007 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.83 mM) |
| LEDER | O=C([C@H]1OCCCNC1)N[C@H](C#N)CC2=CC=C(C3=CC=C(OC(N4C)=O)C4=C3)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.46 |
| Visa mer |