Läs mer
Brepocitinib P-Tosylate, MedChemExpress
Produktkod. 16485516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16485516 100 mg 100mg
16477397 5 mg -
16424688 10 mg -
16420977 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112708A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brepocitinib P-Tosylate
CAS 2140301-96-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H29F2N7O4S
Kvantitet 100 mg
Synonym PF-06700841 P-Tosylate
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (111.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H]1C(F)(F)C1)N2C3CN(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5)=NC=C4)CC2CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 561.6
Formel vikt 561.6
Procent renhet 99.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation