Läs mer
Brequinar, MedChemExpress
Beskrivning
Brequinar (DUP785) is a potent inhibitor of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) with an IC50 of 5.2 nM for human DHODH. Brequinar has potent activities against a broad spectrum of viruses. Brequinar also has an anti-SARS2 activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brequinar |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 96187-53-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H15F2NO2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | DUP785 NSC 368390 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (66.60 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |