Läs mer
Bretylium tosylate, MedChemExpress
Beskrivning
Bretylium (tosylate) is an inhibitor of the presynaptic release of vasoconstrictor neurotransmitters.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bretylium tosylate |
| CAS | 61-75-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H24BrNO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.40 mM) |
| LEDER | C[N+](C)(CC)CC1=CC=CC=C1Br.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.36 |
| Formel vikt | 414.36 |
| Visa mer |