Läs mer
MedChemExpress Brevianamide F
Produktkod. 16425727
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16425727 5 mg
1 options
Produktkod. 16425727 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY100385
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Brevianamide F (Cyclo(L-Pro-L-Trp)) is a mycotoxin isolated from Colletotrichum gloeosporioides, with antibacterial activity. Brevianamide F shows potent PI3Kα inhibitory activity with an IC50 of 4.8 μM.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 283.33 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 38136-70-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.3%
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Cyclo(L-Pro-L-Trp)
Mål PI3K∣Bacterial