missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brexpiprazole 5-1H-Quinolin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brexpiprazole 5-1H-Quinolin-2-one |
| CAS | 2116542-20-0 |
| Molekylformel | C25H27N3O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-[4-[4-(Benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxyl]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole Impurity-4 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-10-9-19-21(26-25)5-3-7-23(19)30-17-2-1-12-27-13-15-28(16-14-27)22-6-4-8-24-20(22)11-18-31-24/h3-11,18H,1-2,12-17H2,(H,26,29) |
| LEDER | O=C1Nc2cccc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5sccc45)c2C=C1 |
| IUPAC-namn | 5-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.57 |
| Formel vikt | 433.1824 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?