Läs mer
Brexpiprazole-d8, TRC
Produktkod. 30340859
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30340859 2.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30340859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6773872.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brexpiprazole-d8
CAS 1427049-19-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C25H19D8N3O2S
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one-d8, OPC 34712-d8, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-, 7-[4-(4-Benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-2(1H)-quinolinone, 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole-D8 (butoxy-D8)
InChI formel InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)30-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-31-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29)/i1D2,2D2,11D2,16D2
LEDER [2H]C([2H])(Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCN(CC3)c4cccc5sccc45
IUPAC-namn 7-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutoxy]-1H-quinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 441.62
Formel vikt 441.2326