Läs mer
Brexpiprazole N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brexpiprazole N-Oxide |
| CAS | 1191900-58-9 |
| Molekylformel | C25H27N3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 7-[4-(4-Benzo[b]thien-4-yl-1-oxido-1-piperazinyl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, Brexpiprazole Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N3O3S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)31-16-2-1-13-28(30)14-11-27(12-15-28)23-4-3-5-24-21(23)10-17-32-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29) |
| LEDER | [O-][N+]1(CCCCOc2ccc3C=CC(=O)Nc3c2)CCN(CC1)c4cccc5sccc45 |
| IUPAC-namn | 7-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.57 |
| Formel vikt | 449.1773 |