missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
BRI3BP Polyclonal specifically detects BRI3BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | BRI3BP |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | BNAS1, BRI3 binding protein, BRI3-binding protein, Cervical cancer 1 proto-oncogene-binding protein KG19, cervical cancer oncogene binding protein, HCCR-1, HCCR-2, HCCRBP-1, KG19I3-binding protein |
| Gensymboler | BRI3BP |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MFVETLWKVWTELLDVLGLDVSNLSQYFSPASVSSSPARALLLVGVV |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?