Läs mer
Briciclib, MedChemExpress
Beskrivning
Briciclib (ON 014185) is a derivative of ON 013100, and has the potential in targeting eIF4E for solid cancers.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Briciclib |
| CAS | 865783-99-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23O10PS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ON 014185 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (65.34 mM) |
| LEDER | O=S(CC1=CC(OP(O)(O)=O)=C(OC)C=C1)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.42 |
| Show More |