missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brigatinib, MedChemExpress

Produktkod. 16491587
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491587 50 mg
16488117 5 mg
16476006 100 mg
16435408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12857

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Brigatinib (AP-26113) is a highly potent and selective ALK inhibitor, with an IC50 of 0.6 nM.

Brigatinib (AP-26113) is a highly potent and selective ALK inhibitor, with an IC50 of 0.6 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brigatinib
CAS 1197953-54-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H39ClN7O2P
Kvantitet 50 mg
Synonym AP-26113
Löslighetsinformation Ethanol : 10 mg/mL (17.12 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CCN(C2CCN(C3=CC=C(NC4=NC=C(Cl)C(NC5=CC=CC=C5P(C)(C)=O)=N4)C(OC)=C3)CC2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 584.09
Formel vikt 584.09
Procent renhet 98.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.