missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brigatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brigatinib |
| CAS | 1197953-54-0 |
| Molekylformel | C29H39ClN7O2P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Chloro-N4-[2-(dimethylphosphinyl)phenyl]-N2-[2-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-2,4-pyrimidinediamine, AP 26113 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H39ClN7O2P/c1-35-15-17-37(18-16-35)21-11-13-36(14-12-21)22-9-10-24(26(19-22)39-2)33-29-31-20-23(30)28(34-29)32-25-7-5-6-8-27(25)40(3,4)38/h5-10,19-21H,11-18H2,1-4H3,(H2,31,32,33,34) |
| LEDER | COC(C=C(N1CCC(N2CCN(C)CC2)CC1)C=C3)=C3NC4=NC=C(Cl)C(NC(C=CC=C5)=C5[P](C)(C)=O)=N4 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-4-N-(2-dimethylphosphorylphenyl)-2-N-[2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 584.09 |
| Formel vikt | 583.2591 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?