Läs mer
MP Biomedicals™ Briggs N saltblandning, pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
Beskrivning
- Saltblandning
- För forskning på djurfoder
- Pulver
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| För användning med (applikation) | Forskning om djurens kost |
| Kvantitet | 10 kg |