Läs mer
MP Biomedicals™ Briggs N saltblandning, pulver
Produktkod. 11425632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425632 50 kg 50kg
11405632 2 kg 2kg
11415632 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425632 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290283450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38785.00 SEK
    36945.83 SEK / 50kg
    Save 1839.17 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Saltblandning för djurfoder för forskning.
  • Saltblandning
  • För forskning på djurfoder
  • Pulver
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Forska djurdiet
Kvantitet 50 kg