Läs mer
Hirschmann™ Ljust fodrade räknekammare
Produktkod. 10283861
Change view
Produkttyp:
Räknekammare (Burker)
Räknekammare (Fuch-Rosenthal)
Räknekammare (Neubauer)
Räknekammare (Thoma)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10283861 Räknekammare (Burker) Varje
10469132 Räknekammare (Neubauer) -
10517831 Räknekammare (Thoma) -
10528961 Räknekammare (Fuch-Rosenthal) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10283861 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8100201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 SEK
    1690.93 SEK / Paket med 1
    Save 254.07 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Inkluderar 2 hemocytometer glasskydd.
  • Dubbelt nettoutslag
  • Ljust fodrad
  • Med LOT-nummer på förpackningen
  • Märkt med: användbar tills, CE enligt IVD 98/79 EC
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare (Burker)
Djup (metriskt) 0.1 mm
Certifikat och efterlevnad CE enligt IVD 98/79 EC
Inkluderar 2 hemocytometer glaskåpor