Läs mer
Hirschmann™ Ljust fodrade räknekammare
Produktkod. 10528961
Produkttyp:
Räknekammare (Burker)
Räknekammare (Fuch-Rosenthal)
Räknekammare (Neubauer)
Räknekammare (Thoma)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10528961
Brand: Hirschmann™ 8100210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar 2 hemocytometer glasskydd.
  • Dubbelt nettoutslag
  • Ljust fodrad
  • Med LOT-nummer på förpackningen
  • Märkt med: användbar tills, CE enligt IVD 98/79 EC
Specifikationer
Produkttyp Räknekammare (Fuch-Rosenthal)
Djup (metriskt) 0.2 mm
Certifikat och efterlevnad CE enligt IVD 98/79 EC
Inkluderar 2 hemocytometer glaskåpor