Läs mer
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationspärlor
Produktkod. 15980213
Change view
Beskrivning:
CFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
GFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
RFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
YFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
mCherry BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15980213 GFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit Paket med 25
17897061 RFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
17807071 YFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
17817071 CFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
17827071 mCherry BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15980213 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10514
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
BrightComp eBeads kompensationspärlor ger en konsekvent, exakt och enkel att använda teknik för att ställa in flödescytometrikompensation vid användning av fluorescerande proteinuttryckande prover.
  • Tre nivåer av intensitet, perfekt för alla prover oavsett uttrycksnivå
  • Nästan identiskt, spektralt matchat färgämne till fluorescerande protein
  • Konsekvent, pålitlig prestanda
Exakt kompensation är avgörande för effektiv flerfärgsanalys inom flödescytometri. Varje kit tillhandahåller polystyrenmikrosfärer med nästan identiska, spektralt matchade fluorescerande proteinfärgämne samt negativa kontrollpärlor i en enda droppflaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. FRYSA INTE.
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Kvantitet 25 tester
Färg Klart
Excitationsvåglängdsområde 488/525
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produktlinje eBeads
Produkttyp Kompensation Pärlor