Läs mer
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationspärlor
Produktkod. 17827071
Change view
Beskrivning:
CFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
GFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
RFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
YFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
mCherry BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
17827071 mCherry BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
17897061 RFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
17807071 YFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
17817071 CFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit -
15980213 GFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17827071 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A54743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.00 SEK
    2148.65 SEK / Paket med 25
    Save 716.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
BrightComp eBeads kompensationspärlor ger en konsekvent, exakt och enkel att använda teknik för att ställa in flödescytometrikompensation vid användning av fluorescerande proteinuttryckande prover.
•Tre nivåer av intensitet, perfekt för alla prover oavsett uttrycksnivå
• Nästan identiskt, spektralt matchat färgämne till fluorescerande protein
• Konsekvent, pålitlig prestanda
Exakt kompensation är avgörande för effektiv flerfärgsanalys inom flödescytometri. Varje kit tillhandahåller polystyrenmikrosfärer med nästan identiska, spektralt matchade fluorescerande proteinfärgämne samt negativa kontrollpärlor i en enda droppflaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning mCherry BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
Kvantitet 25 tester
Excitationsvåglängdsområde 561 nm
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Kompensation Pärlor