Läs mer
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationspärlor
Produktkod. p-7241185
Beskrivning:
CFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
GFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
RFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
YFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
mCherry BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 17897061
Brand: Invitrogen™ A54740
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
BrightComp eBeads kompensationspärlor ger en konsekvent, exakt och enkel att använda teknik för att ställa in flödescytometrikompensation vid användning av fluorescerande proteinuttryckande prover.
•Tre nivåer av intensitet, perfekt för alla prover oavsett uttrycksnivå
• Nästan identiskt, spektralt matchat färgämne till fluorescerande protein
• Konsekvent, pålitlig prestanda
Exakt kompensation är avgörande för effektiv flerfärgsanalys inom flödescytometri. Varje kit tillhandahåller polystyrenmikrosfärer med nästan identiska, spektralt matchade fluorescerande proteinfärgämne samt negativa kontrollpärlor i en enda droppflaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning RFP BrightComp eBeads™ Kompensation Bead Kit
Kvantitet 25 tester
Excitationsvåglängdsområde 561 nm
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Kompensation Pärlor