Läs mer
Brij™ 30
Produktkod. 10134510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10134510 500 g 500g
10591154 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10134510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216725000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-92-0
Molekylformel C14H30O2
Molekylvikt (g/mol) 230.39
MDL-nummer MFCD00043063
InChI-nyckel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(4)lauryl ether
IUPAC-namn 2-(dodecyloxi)etan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ 30
Färg Färglös till gul
Syravärde 2 mg KOH/g max.
Fysisk form Vätska
Smältpunkt 14,0 °C
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kvantitet 500 g
Flampunkt >149 °C
Hydroxylvärde 145 till 165 mg KOH/g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4510 till 1,4530
Viskositet 30 mPa (25 °C)
Linjär formel C12H25(OCH2CH2)4OH
Vatten 1% max.
Fieser 01,892
Merck Index 15, 7675
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i lägre alkoholer, propylenglykol, olöslig i mineralolja, bomullsfröolja
Formel vikt 362.54
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brij|TS 30
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.