Learn More
Melford BRIJ-35
Description
Proteomics Kvalitet.
Proteomics Kvalitet. Peroxidfritt tvättmedel i ampuller för engångsbruk. Idealisk för proteinisolering och provberedning. Levereras 5 ampuller per förpackning.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | BRIJ-35 |
| CAS | 9002-92-0, 7732-18 |
| Kvantitet | 5-pack |