Läs mer
Brij™ 35, 30 vikt/vol% lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10798172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10798172 1 l 1 L
10265731 100 ml 100ml
10318653 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10798172 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329580010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brij™ 35
Färg Färglös
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Fysisk form Gelésubstans vid 25 °C
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kvantitet 1 l
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C58H118O24
Linjär formel C12H25(OCH2CH2)23OH
MDL-nummer MFCD00080891
Fieser 06,70
Merck Index 15, 7675
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 1199.56
Procent renhet 29 to 31%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.