Läs mer
Thermo Scientific™ Brij™ -35, 30 % lösning
Produktkod. 10538893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
950 mL
Produktkod. Kvantitet
10538893 950 mL
1 options
Produktkod. 10538893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20150
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Stabiliserad Brij-35 tvättmedel tillhandahålls som 10 % och 30 % lösningar för användning i olika proteinmetoder inklusive cellys och HPLC.
Detta Thermo Scientific formulering av Brij 35 är en stabiliserad 30 % (vikt/vikt) lösning av Brij-35 tvättmedel för användning i olika proteinmetoder. Brij 35 är ett nonjoniskt ytaktivt polyoxietylen som oftast används som en komponent i cellysbuffertar eller ett ytaktivt ämne i olika HPLC-tillämpningar.
Denna Thermo Scientific formulering är Brij 35 en stabiliserad 30 % (w/w) lösning av Brij-35 tvättmedel för användning i olika proteinmetoder. Brij 35 är ett icke-joniskt polyoxyetylententensidant som oftast används som en komponent i celllysbuffertar eller som tensid i olika HPLC-applikationer.
Egenskaper hos Brij 35 tvättmedel:
• Molekylvikt: 1225 g
• Tvättmedel Klass: Icke-joniskt
• aggregeringsnummer: 40
• Micelle Molekylvikt: 49 000 g
• kritisk micellkoncentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, med vikt)
• Cloud Point: >100 °C
• Dialyserbar: Inga
egenskaper hos denna Thermo Scientific tvättmedelslösning:
• Ett icke-joniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
• Exakt—30% rengöringsmedel i ultrarent vatten
• En lösning med hög viskositet som värms upp till 70 °C för enkel hantering rekommenderas. För lågviskositetsprodukt, se 13424269, 10% Brij 35
-specifikationer för denna Thermo Scientific Brij 35 30%-lösning:
• Visuell: Klar, färglös viskös vätska, fri från främmande material.
• Koncentration: 27,0 till 30,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Brij-35, 30% Solution
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Store at Room Temperature
Form Liquid
Produktlinje Brij, Surfact-Amps
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 950 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brij-35, 30% Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecan-1-ol